702722
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1 M in THF
Sinônimo(s):
KHMDS, Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
1 M in THF
densidade
0.915 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18.9 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
702722-500ML | 4061832821184 |
702722-100ML | 4061832821122 |
702722-4X10ML | |
702722-4X25ML | 4061832821177 |