Documentos Principais
778443
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide solution
10%±2% in toluene, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Trisyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
309.43
Beilstein:
2391566
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
concentração
10%±2% in toluene
Impurezas
≤0.015% water
índice de refração
n20/D 1.499
grupo funcional
azide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
chave InChI
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)