119490
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
2,4,6-Tris(1-methylethyl)benzenesulfonyl chloride, Tripsyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
92-94 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
chave InChI
JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used to synthesize:
- Dimeric neomycin-neomycin conjugate with a flexible linker, 2,2′-(ethylenedioxy)bis(ethylamine).
- Coupling reagents for the synthesis of oligonucleotides.
- Sulfonates of pyrimidine nucleosides. These sulfonates can be displaced by nucleophiles in the presence of palladium-catalysts.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?