Documentos Principais
491624
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
244.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O2S/c8-14(12,13)6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride is an ortho-substituted benzenesulfonyl chloride.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
278.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)