386545
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
260.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.23 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
densidade
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-3-1-5(2-4-6)14-7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
386545-5G | 4061837247446 |
386545-1G | 4061831967012 |