Documentos Principais
536938
Sigma-Aldrich
Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Sinônimo(s):
(4-Biphenylyl)sulfonyl chloride, 4-(Chlorosulfonyl)biphenyl, 4-Phenylbenzenesulfonic acid chloride, 4-Phenylbenzenesulfonyl chloride, p-Biphenylsulfonyl chloride, p-Phenylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
252.72
Beilstein:
2694373
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
103-108 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
chave InChI
ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents
  • Synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway
  • Preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors
  • Palladium-catalyzed desulfitative C-arylation
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)