F6206
4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
98%
Sinônimo(s):
4-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-Fluorobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
p.e.
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
chave InChI
BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?