Documentos Principais
N11507
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
1-(Chlorosulfonyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitro-phenyl-sulphonyl chloride, 2-Nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-Nitrophenylsulfonyl chloride, o-Nitrobenzenesulfonyl chloride, o-Nitrophenylsulfonyl chloride, o-Nosyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
221.62
Beilstein:
521155
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
63-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
chave InChI
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)