Documentos Principais
8.42593
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
221.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
216-907-1
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
65-67 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Cl)c1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
chave InChI
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3