Key Documents
8.18671
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methoxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3O)C6H4CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-231-4
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
pf
120-123 °C
temperatura de transição
flash point 117 °C (External MSDS)
solubilidade
9.2 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
242.6 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
117 °C - (External MSDS)