Documentos Principais
1.59712
Supelco
Ácido metoxifenilacético
Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido metoxifenilacético
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
230-300-9
NACRES:
NA.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
70 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(c1ccccc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identidade (espectro IV): em conformidade
Aspecto: Cristais ou pó cristalino branco a quase branco.
Ponto de fusão: 68-72 °C
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3