densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
15.5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
temperatura de autoignição
865 °F
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
74-75 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-3(2)7(4,5)6/h3H,1-2H3
chave InChI
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 1-Isopropylsulfonyl-2-amine benzimidazole by reacting with 2-aminobenzimidazole via N-sulfonylation reaction in the presence of a base.
- Bis(isopropylsulfonyl)disulfide, a sulfurizing agent, used to synthesize phosphorothioate oligonucleotide analogs.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?