Documentos Principais
651737
Sigma-Aldrich
Isobutanesulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1-propylsulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
156.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
densidade
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)