Documentos Principais
569437
Sigma-Aldrich
tert-Butylsulfinyl chloride
97%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethanesulfinyl chloride, 2-Methyl-2-propanesulfinyl chloride, 2-Methylpropane-2-sulfinic chloride, tert-Butylthionyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CS(O)Cl
Número CAS:
Peso molecular:
140.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4830 (lit.)
p.e.
53-54 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)S(Cl)=O
InChI
1S/C4H9ClOS/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
chave InChI
ZLJKQOWJEZSNBE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
tert-Butylsulfinyl chloride can be synthesized by using tert-butylmagnesium chloride as the starting material via a multi-step synthesis process.
Aplicação
tert-butylsulfinyl chloride can react with primary and secondary amines to form tert-butylsulfinamides, which on oxidation forms base stable tert-butylsulfonamide. It can also react with 1-thiosugars to form the corresponding carbohydrate thionolactones.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"One-pot synthesis of carbohydrate thionolactones from 1-thiosugars"
Wilkinson.LB and Fairbanks.JA
Tetrahedron Letters, 49(33), 4941-4943 (2008)
"Tert-butylsulfonyl (Bus), a new protecting group for amines"
Sun P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(24), 8604-8608 (1997)