Documentos Principais
656542
Sigma-Aldrich
Cyclohexanesulfonyl chloride
90%
Sinônimo(s):
Cyclohexylsulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11ClO2S
Número CAS:
Peso molecular:
182.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
90%
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.499
densidade
1.259 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
chave InChI
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)