Documentos Principais
700894
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylsulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClFO2S
Número CAS:
Peso molecular:
208.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
60-61 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)