Documentos Principais
664774
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylsulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
(4-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 4-Chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, p-Chloro-α-toluenesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
225.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
93-97 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
chave InChI
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.