566357
m-Toluenesulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
3-Methylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
190.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5490 (lit.)
p.e.
252-253 °C (lit.)
densidade
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
m-Toluenesulfonyl chloride can be synthesized via chlorination of m-thiocresol in glacial acetic acid.
Aplicação
m-Toluenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of mesityl-m-tolyl sulfone via reaction with mesitylene.
Reactant involved in they synthesis of biologically active molecules including:
- Small molecule ligands for the Stat3 SH2 domain
- Isoindoline-5-propenehydroxamates for use as histone deactylase inhibitors
- Phenyl-pyrazolylamine-based derivatives as FLT3 kinase inhibitors
- Aryldisulfonamides with antibacterial activity
- Quinazoline analogs for the treatment of Gaucher disease
- 17β-HSD2 inhibitors for the treatment of osteoporosis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Rearrangements of sulfones to sulfinic acids via carbanion intermediates.
Truce WE and Brand WW
The Journal of Organic Chemistry, 35(6), 1828-1833 (1970)