Documentos Principais
714437
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-bromoacetophenone
97%
Sinônimo(s):
1-(3-Amino-4-bromophenyl)ethanone, 5-Acetyl-2-bromoaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
214.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
114-118 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
chave InChI
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)