125199
3-Chloropropanesulfonyl chloride
98%
Sinônimo(s):
γ-Chloropropanesulfonyl chloride, 1-Chloro-3-propanesulfonyl chloride, 3-Chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-Chloro-n-propanesulfonyl chloride, 3-Chloropropylsulfonyl chloride
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
pb
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H6Cl2O2S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
chave InChI
GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter