Documentos Principais
93479
Sigma-Aldrich
Chloromethanesulfonyl chloride
technical, ≥90% (AT)
Sinônimo(s):
Chloromesyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
149.00
Beilstein:
1811761
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90% (AT)
Formulário
liquid
densidade
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
chave InChI
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)