Documentos Principais
712221
Sigma-Aldrich
Boc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic acid, Boc-L-2-propargylglycine, Boc-Pra-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.23
Beilstein:
5739897
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3