81838
L-C-Propargylglycine
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
L-Propargylglycine, (S)-2-Amino-4-pentynoic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-C-Propargylglycine, ≥99.0% (TLC)
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
powder
cor
white
pf
235-239 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h1,4H,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
DGYHPLMPMRKMPD-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3