00397
Fmoc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentynoic acid, Fmoc-L-2-propargylglycine
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CC#C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H17NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h1,3-6,8-11,17-18H,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
chave InChI
DJGMNCKHNMRKFM-SFHVURJKSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?