Documentos Principais
F5437
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-propargyl-Ala-OH
Sinônimo(s):
(S)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (S)-N-Fmoc-α-propargylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
349.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: click chemistry
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@](CC#C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m0/s1
chave InChI
ZXOKSWZUJXKQCQ-NRFANRHFSA-N
Aplicação
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Propiolic acid 95%
Sigma-Aldrich
P51400
Propiolic acid