Documentos Principais
Z120774
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 665 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
Joints neck (70)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
7.0 cm
capacidade
665 mL
Profundidade × A total
19.5 cm × 24.1 cm
Descrição geral
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)