Z107549
Aldrich® low form dewar flask
capacity 600 mL, hemispherical, depth 6 1/2 cm
Sinônimo(s):
Aldrich Dewar, Dewar Flask, Low Form Dewar Flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
Joints neck (140)
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 500 mL
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
14 cm
capacidade
600 mL
Profundidade
6 1/2 cm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z107549-1EA | 4061837590085 |