Documentos Principais
SYNF241000
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 10 cm × 14.3 cm, fits 1000 mL flasks
Sinônimo(s):
Synthware F241000
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
aluminum flask
Junta
Joints neck (143)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F241000
D.I. × D.E.
10 cm × 14.3 cm
DI × profundidade
14.3 cm × 10 cm
capacidade do frasco
1000 mL
Descrição geral
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)