SYNF240250
Synthware™ Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 7.5 cm × 10 cm, fits 250 mL flasks
Sinônimo(s):
Synthware F240250
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
aluminum flask
Junta
Joints neck (100)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F240250
D.I. × D.E.
7.5 cm × 10 cm
DI × profundidade
10 cm × 7.5 cm
capacidade do frasco
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF240250-1EA | 4061832208299 |