Z107530
Aldrich® low form dewar flask
capacity 275 mL, hemispherical, depth 5 1/2 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
Joints neck (100)
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 250 mL
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
10 cm
capacidade
275 mL
Profundidade
5 1/2 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
For use in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. Shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. Borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z107530-1EA | 4061837590061 |