Documentos Principais
Z120790
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
Dewar Flask, Wide-Mouth Dewar
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
Joints neck (70)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1,000 mL
Profundidade × A total
30.2 cm × 33.7 cm
diâmetro interior
7.0 cm
Descrição geral
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z120790-1EA4061837596568