Key Documents
Z107565
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 550 mL, cylindrical, inside depth 9 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Junta
Joints neck (105)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
10 1/2 cm
capacidade
550 mL
profundidade interior
9 cm
Descrição geral
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)