Documentos Principais
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
Junta
Joints neck (33)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Profundidade
19.5 cm
D.I. do frasco de Dewar
6.1 cm
capacidade
440 mL
gargalo D.I.
3.3 cm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)