Z120677
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 1,900 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
wide-mouth
Junta
Joints neck (120)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I.
12.0 cm
capacidade
1,900 mL
Profundidade × A total
19.0 cm × 25.2 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z120677-1EA | 4061837596490 |