359890
Dimethyl bromomalonate
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
pb
105-108 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7BrO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
chave InChI
NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?