About This Item
Fórmula linear:
BrC(CH3)(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
253.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13BrO4/c1-4-12-6(10)8(3,9)7(11)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
CSLQAXTUGPUBCW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate acts as initiator during the atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate.
Aplicação
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate was used to investigate the 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine as an effective reducing agent for the radical chain conversion of primary bromoesters to the corresponding esters. It was used in the synthesis of polystyrene macroinitiator via atom transfer radical polymerization.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Controlled/?living? atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate using various initiation systems.
Matyjaszewski K, et al.
Macromolecules, 31(5), 1527-1534 (1998)
TAILOR MADE POLYMERIC SYSTEMATIC LIBRARIES VIA ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION.
Jakubowski W, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(2), 369-369 (2008)
Organic reducing agents. Reduction of electron deficient bromides by 1, 2, 2, 6, 6-pentamethylpiperidine (PMP)/mercaptoethanol.
Amoli M, et al.
Tetrahedron Letters, 36(23), 3997-4000 (1995)