554065
Ethyl α-bromophenylacetate
97%
Sinônimo(s):
α-Bromobenzeneacetic acid ethyl ester, α-Bromophenylacetic acid ethyl ester, 2-Bromo-2-phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl (±)-α-bromobenzeneacetate, Ethyl 2-bromo-2-phenylacetate, Ethyl 2-bromophenylacetate
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D >1.5390 (lit.)
p.e.
89-92 °C/0.9 mmHg (lit.)
densidade
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
chave InChI
BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
EBPA may be used as an initiator for the following:
- polymerization of dimethyl(methacryloyloxymethyl) phosphonate
- polymerization of methyl methacrylate (MMA)
- polymerization of trimethylolpropane triacrylate(TMPTA)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?