130966
α-Chlorophenylacetyl chloride
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
α-Chloro-α-phenylacetyl chloride, α-Chlorobenzeneacetyl chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl chloride, Phenyl(chloro)acetyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
120 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
FGEAOSXMQZWHIQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
51 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?