Documentos Principais
C39288
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-diphenylacetyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC(C6H5)2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
265.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
p.e.
193 °C/27 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10Cl2O/c15-13(17)14(16,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
NFHKZAUDRWRXMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)