D55008
Dichloroacetyl chloride
98%
Sinônimo(s):
α,α-Dichloroacetyl chloride, 2,2-Dichloroacetyl chloride, Dichloracetyl chloride, Dichloroacetic acid chloride, Dichloroethanoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
pb
107-108 °C (lit.)
densidade
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H
chave InChI
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?