Documentos Principais
D54206
Sigma-Aldrich
Dichloroacetaldehyde diethyl acetal
≥95.0%
Sinônimo(s):
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
About This Item
Fórmula linear:
Cl2CHCH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
187.06
Beilstein:
1699086
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
183-184 °C (lit.)
densidade
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
CDHLQZJRWKQATP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)