Key Documents
8.18582
Sigma-Aldrich
N-Formylmorpholine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Formylmorpholine, 4-Morpholinecarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
224-518-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.03 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
345 °C (DIN 51794)
potência
>7360 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-8.2 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 250 g/L in H2O)
pb
240 °C/1013 hPa
pf
23 °C
temperatura de transição
flash point 118 °C (DIN 51758)
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
chave InChI
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - DIN 51758