Key Documents
D91152
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-bromoethylphosphonate
97%
Sinônimo(s):
(2-Bromoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 119421, NSC 2672
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2P(O)(OCH2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
245.05
Beilstein:
1766077
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
pb
75 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CCBr)OCC
InChI
1S/C6H14BrO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Radical coupling
  • Synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites
  • Click-chemistry
  • Asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins
  • Negishi alkyl-aryl cross-coupling
  • Synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)