Documentos Principais
392626
Sigma-Aldrich
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
technical grade
Sinônimo(s):
(Hydroxymethyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl phosphonomethanol
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
168.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
124-126 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CO)OCC
InChI
1S/C5H13O4P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies
  • Dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition
  • Phosphonates for anti-HIV-1 activity
  • Homo and copolymers of phosphonated norbornenes
Involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles
Reactant for Mitsunobu reactions
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>752.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 400 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)