Documentos Principais
366668
Sigma-Aldrich
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate
96%
Sinônimo(s):
[(Methylthio)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
96%
Ensaio
96%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphonate
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CSC)OCC
InChI
1S/C6H15O3PS/c1-4-8-10(7,6-11-3)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
RAABCCZMKIIGJW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of (+)-minfiensine via organocatalytic Diels-Alder/amine cyclization and 6-exo-dig radical cyclization
  • Preparation of fused nitrogen, sulfur, and phosphorus containing-heterocycles and relevant difurylpyridazine phosphonates with antimicrobial activity
  • Preparation of phosphorus and sulfur stereoisomers of Et menthyl [(methylsulfinyl)methyl]phosphonate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)