Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
densidade
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(C)(O)=O
InChI
1S/C3H9O3P/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3,(H,4,5)
chave InChI
UFZOPKFMKMAWLU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?