Documentos Principais
542032
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-bromopropyl)phosphonate
95%
Sinônimo(s):
(3-Bromopropyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 138345
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2POCH2CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
259.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.4620 (lit.)
p.e.
94-95 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CCCBr)OCC
InChI
1S/C7H16BrO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
PEIKTSJIUKYDPC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Hybrid assembly composed of titanium dioxide nanoparticles and thin multi-walled carbon nanotubes
  • Organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites for asymmetric hydrogenation
  • Cyclic hydroxamic acids via alkylation followed by intramolecular cyclization
  • pH-responsive cyclopolymer
Reactant for:
  • Homogenization of zirconium hydroxide phosphonate supported ruthenium catalyst
  • Reactions with sodium imidazolide
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)