Key Documents
8.08391
Sigma-Aldrich
Trichloroacetyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-926-7
pressão de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
kinematic viscosity
13.73 cSt(35 °C)
pb
132 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
-57 °C
temperatura de transição
flash point 100 °C
densidade
1.62 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
chave InChI
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Trichloroacetyl chloride for synthesis. CAS 76-02-8, EC Number 200-926-7, chemical formula CCl₃COCl.
Nota de análise
Assay (morpholine method)≥ 96.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.616 - 1.621Identity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - open cup