367710
Trichloroacetic anhydride
technical grade, 95%
Sinônimo(s):
(2,2,2-Trichloroacetyl) 2,2,2-trichloroacetate, Trichloroacetic acid anhydride
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.484 (lit.)
p.e.
139-141 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
chave InChI
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Simultaneous analysis of amphetamine, methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA or Ecstasy) in urine samples by solid-phase extraction, derivatization and gas chromatography/mass spectrometry.
- Analysis of halogenated amphetamines in brain tissue from rats by gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD).
- Quantitative determination of the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM), such as noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol and normethadol by electron capture gas-liquid chromatography.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?