Documentos Principais
T37001
Sigma-Aldrich
p-Toluic hydrazide
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
150.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
MFFVZXOPRXMVET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Jeya Shree Ganesan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 219, 33-43 (2019-04-29)
A simple julolidine based chemosensor (JT) was designed and synthesized by single condensation step. JT displayed excellent selectivity and sensitivity with on-off responses towards Zn2+ and Cu2+ over other biologically relevant metal ions in aqueous media. Upon addition of Zn2+